AuftragsverfolgungKontakt
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL | Avantor
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Katalognr. 29126.363
Reizend
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Katalognr. 29126.363
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7646-85-7
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  7646-85-7
Preis
SFr. 265.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
  • CAS Nummer:7646-85-7
  • Formel:ZnCl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011295
  • Molekulargewicht:136.3 g/mol
  • Merck-Index:13,10185
  • Siedepunkt:732 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:283 °C
  • Dichte:2,91 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-592-0
  • UN:2331
  • ADR:8,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 20 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg