Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL | Avantor

Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. 29126.294
Reizend
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Katalognr. 29126.294
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7646-85-7
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  7646-85-7
Preis
71.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
  • CAS Nummer:7646-85-7
  • Formel:ZnCl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011295
  • Molekulargewicht:136.3 g/mol
  • Merck-Index:13,10185
  • Siedepunkt:732 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:283 °C
  • Dichte:2,91 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-592-0
  • UN:2331
  • ADR:8,III
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 97 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 20 ppm

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..