Schüsseln
12 l, 390×390×140 mm
Katalognr. CORAG606221
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Technische Daten
- Kapazität:12 l
- Seq:06
- B×T×H:390×390×140 mm