AuftragsverfolgungKontakt
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Bulb dispenser
Codice catalogo 612-4865
Nome del fornitore:   DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Codice catalogo 612-4865
Nome del fornitore:  DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Bulb dispenser
Price
SFr. 8.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro pipettes are precision-bore glass capillary tubes cut to predetermined lengths so that fill volumes are constant and precise. Capillary action draws the fluid into the tube and a squeeze of the bulb dispenses it with accuracy of ±1%.
For fast, safe, clean transfer of liquids in micro quantities. Suitable for both general and hazardous microchemical applications.
Informazioni per l'ordine: Delivery includes 100 pipettes and one bulb dispenser.
Specifiche
  • Typ:
    Bulb dispenser
  • Seq:
    32
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • DRUM1-000-9003
    Silicone tips for Microcaps®
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 8.40
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..