AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL | Avantor
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Katalognr. 28240.361
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Katalognr. 28240.361
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 125.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97.0 %
  • Sodium carbonate:
    Max. 1.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.