AuftragsverfolgungKontakt
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
  28104.292
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
  28104.292
 :  7757-82-6
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
 :  7757-82-6
SFr. 33.90
1 * 1 kg
 :  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  •  :7757-82-6
  •  :Na₂SO₄
  •  :MFCD00003504
  •  :142.04 g/mol
  •  :12,08829
  •  :1429 °C (1013 hPa)
  •  :888 °C
  •  :2,7 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-820-9
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg