AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 27788.366
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7647-14-5
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  7647-14-5
Preis
SFr. 88.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003477
  • Molekulargewicht:58.44 g/mol
  • Merck-Index:14,08599
  • Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:801 °C
  • Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Technische Daten