Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL | Avantor

Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 27788.297
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7647-14-5
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  7647-14-5
Preis
SFr. 26.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003477
  • Molekulargewicht:58.44 g/mol
  • Merck-Index:14,08599
  • Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:801 °C
  • Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten