AuftragsverfolgungKontakt
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL | Avantor
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Katalognr. 27688.292
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  134-03-2
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  134-03-2
Preis
SFr. 435.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • CAS Nummer:134-03-2
  • Formel:C₆H₇NaO₆
  • MDL-Nummer:MFCD00082340
  • Molekulargewicht:198.11 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:219 °C
  • Dichte:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-126-1
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg