AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL | Avantor
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 26192.292
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Katalognr. 26192.292
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  109-66-0
Preis
SFr. 72.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentane
  • CAS Nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009498
  • Molekulargewicht:72.15 g/mol
  • Merck-Index:13,07193
  • Siedepunkt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–130 °C
  • Dichte:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–40 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119459286-30
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..