AuftragsverfolgungKontakt
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
Katalognr. 25655.466
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Katalognr. 25655.466
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  108-10-1
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  108-10-1
Preis
1 140.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
  • CAS Nummer:108-10-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008938
  • Molekulargewicht:100.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05227
  • Siedepunkt:117,4 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–84 °C
  • Dichte:0,801 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:16 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-550-1
  • UN:1245
  • ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97 %
Technische Daten
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L
  • Cat. No.:
    25655.466
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Technische Daten