4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
Anbieter: VWR Chemicals
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Katalognr. 25655.364
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 108-10-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
- CAS Nummer:108-10-1
- Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008938
- Molekulargewicht:100.16 g/mol
- Merck-Index:13,05227
- Siedepunkt:117,4 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–84 °C
- Dichte:0,801 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:16 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-550-1
- UN:1245
- ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer14515308.pdf 14515310.pdf P20_VWRC25655.295_SPEC_DE.pdf P20_VWRC25655.364_SPEC_DE.pdf P20_VWRC25655.466_SPEC_DE.pdf
Produktspezifikation
Mehr
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Verpackungsinformationen
SDS_DE_CH_VWRC25655 sds_VWRC25655
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 97 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:5 L
- Cat. No.:25655.364
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt



