AuftragsverfolgungKontakt
Rubber washers | Avantor
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Katalognr. DENE2403575
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Katalognr. DENE2403575
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Preis
SFr. 16.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Technische Daten
  • Ø:
    75 mm
  • Bezeichnung:
    Washer, I.Ø×H 35×7 mm
  • Seq:
    03