AuftragsverfolgungKontakt
Rubber washers | Avantor
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Katalognr. DENE2401265
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Katalognr. DENE2401265
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Preis
13.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Technische Daten
  • Ø:
    65 mm
  • Bezeichnung:
    Washer, I.Ø×H 12×5 mm
  • Seq:
    01