AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
Katalognr. 25505.468
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Katalognr. 25505.468
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  108-87-2
Preis
SFr. 679.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001497
  • Molekulargewicht:98.19 g/mol
  • Merck-Index:13,06074
  • Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–126 °C
  • Dichte:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification:
    Passes test
  • Water:
    Max. 50 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L