AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Weißblechdose, 5 L
  24611.366
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
  24611.366
 :  110-54-3
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Weißblechdose, 5 L
 :  110-54-3
SFr. 241.00
1 * 5 L
 :  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  •  :110-54-3
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18 g/mol
  •  :13,04712
  •  :69 °C (1013 hPa)
  •  :–94,3 °C
  •  :0,659 g/cm³ (20 °C)
  •  :–22 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-777-6
  •  :1208
  •  :3,II
  •  :01-2119480412-44
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    68 - 70 °C
  • Benzene:
    Max. 100 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Packung:
    Weißblechdose
  • VE:
    5 L