AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 24611.297
Entzündlich
Gesundheit
Giftig
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Katalognr. 24611.297
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
SFr. 65.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119480412-44
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    68 - 70 °C
  • Benzene:
    Max. 100 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten