Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 2,5 L
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
- CAS Nummer:107-21-1
- Formel:HOCH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002885
- Molekulargewicht:62.07 g/mol
- Merck-Index:13,03832
- Siedepunkt:196…198 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–13 °C
- Dichte:1,115 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:116 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-473-3
- ERREICHEN:01-2119456816-28
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
P20_VWRC24407.292_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.326_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.361_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.463_SPEC_DE.pdf spec_VWRC24407.292
Product specification
Mehr
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (on anhydrous substance):Min. 98 %
- Appearance of solution (50 % V/V; water):Passes test
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:24407.326
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt