D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Katalognr. 24374.366
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 14431-43-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
- CAS Nummer:14431-43-7
- Formel:C₆H₁₂O₆·H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00149450
- Molekulargewicht:198.17 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:83 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-075-1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer14515045.pdf P20_VWRC24374.366_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24374.460_SPEC_DE.pdf spec_VWRC24374.366 spec_VWRC24374.366
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC24374 SDS_DE_CH_VWRC24374.pdf sds_VWRC24374
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Water:7.0 - 9.5 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:5 kg