AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Fructose Ph. Eur. | Avantor
D(-)-Fructose Ph. Eur.
Kunststoffflasche für Feststoffe, 5 kg
  24282.368
D(-)-Fructose Ph. Eur.
  24282.368
 :  57-48-7
D(-)-Fructose Ph. Eur.
D(-)-Fructose Ph. Eur.
Kunststoffflasche für Feststoffe, 5 kg
 :  57-48-7
SFr. 490.00
1 * 5 kg
 :  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  •  :57-48-7
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00148910
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,04295
  •  :552 °C (1013 hPa)
  •  :100…110 °C
  •  :1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-333-3
  • Appearance:
    Colourless crystals
  • Identification A:
    Passes test
  • Identification B:
    Passes test
  • Identification C:
    Passes test
  • Identification D:
    Passes test
  • Appearance of solution:
    Passes test
  • Acidity or alkalinity:
    Passes test
  • Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous):
    -93.5 to -91 deg
  • Foreign sugars:
    Passes test
  • 5-Hydroxymethylfurfural + related subst.:
    Passes test
  • Ba (Barium):
    Passes test
  • Lead in sugars:
    Max. 0.5 ppm
  • Water:
    Max. 0.5 %
  • Sulphated ash:
    Max. 0.1 %
  • Residual solvents:
    Passes test
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 kg