AuftragsverfolgungKontakt
Ampoule breakers | Avantor
Ampoule breakers
Ampoule breaker, Voluette ampoules
Katalognr. HACH2196800
Anbieter:   Hach
Ampoule breakers
Katalognr. HACH2196800
Anbieter:  Hach
Ampoule breakers
Ampoule breakers
Ampoule breaker, Voluette ampoules
Preis
SFr. 47.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ampoule breaker
  • Seq:
    03
  • Für:
    Voluette ampoules