Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 3,5 ml, 10 mm, Quarzglas
Katalognr. HACH2624410
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Fenstermaterial:Quarzglas
- Bezeichnung:Probenküvette, mit Verschluss
- Seq:05