AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss, Einweg, 25 ml, 1" / 25 mm, PS
Katalognr. 705-0127
Anbieter:   Hach
Probenküvetten
Katalognr. 705-0127
Anbieter:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss, Einweg, 25 ml, 1" / 25 mm, PS
Preis
388.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
  • Lichtweg:
    1" / 25 mm
  • Volumen:
    25 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Bezeichnung:
    Probenküvetten, mit Verschluss, Einweg
  • Seq:
    03