Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 35 ml, 100 mm, Glas
Katalognr. HACH2629201
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
- Lichtweg:100 mm
- Volumen:35 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvette, mit Verschluss
- Seq:23