AuftragsverfolgungKontakt
Racks for cooling circulators | Avantor
Racks for cooling circulators
Stainless steel rack for 1×in AL 5, 3×in AL 12, 5×in AL 18, AL 25, 21, 14/18 mm, 80 mm high
Katalognr. 462-1009
Anbieter:   LAUDA
Racks for cooling circulators
Katalognr. 462-1009
Anbieter:  LAUDA
Racks for cooling circulators
Stainless steel rack for 1×in AL 5, 3×in AL 12, 5×in AL 18, AL 25, 21, 14/18 mm, 80 mm high
Preis
314.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Für Röhrchen Ø:
    14/18 mm
  • Für Röhrchen:
    80 mm high
  • Anz. Bohrungen:
    21
  • Bezeichnung:
    Stainless steel rack for 1×in AL 5, 3×in AL 12, 5×in AL 18, AL 25