AuftragsverfolgungKontakt
Manual cell counters | Avantor
Manual cell counters
Manual cell counter, 2
Katalognr. 720-0163
Anbieter:   MOINEAU
Manual cell counters
Katalognr. 720-0163
Anbieter:  MOINEAU
Manual cell counters
Manual cell counters
Manual cell counter, 2
Preis
SFr. 213.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This manual cell counter can be used in combination of up to five counters.
  • Four digit display (4,3×3,5 mm) with reset knob
  • Use finger pressure
  • Can be fixed in position
W×D×H: 37,6×0,4×38,1 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Manual cell counter
  • Plätze:
    2