Accessories
Gelatin filters, wavelength 510 nm, bandpass ± 5 nm
Katalognr. 633-0116
Anbieter: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Gelatin filters, wavelength 510 nm, bandpass ± 5 nm
- Seq:01