Objektträgerkästen
Für 50 Objektträger, Schwarz/sand, Holz/Pappe, 50
Katalognr. 631-0352
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Ausführungen mit Metallverschluss und Metallscharnieren eignen sich gut für die sichere und staubgeschützte Lagerung von Objektträgern.
- Nummeriertes Inhaltsverzeichnis auf der Innenseite
- Karton mit Holzrahmen, schwarz überzogen
- Nummerierte Kunststoffstege: antistatisch und xylolbeständig
Suitable for the safe and protected storage of slides.
Dokumente
HECH42701020_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Schwarz/sand
- Bezeichnung:Für 50 Objektträger
- Material:Holz/Pappe
- Seq:03