Bechergläser, niedrige Form
800 ml, 135 mm, 100 mm
Katalognr. 213-0018
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX® Borosilikatglas, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss, weißen Graduierungen und Beschriftungsfeld.
Zertifizierung: ISO 3819 und DIN 12331 - Bechergläser 10000 ml supplementär zum ISO Bereich und Graduierungen sind ungefähr.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:800 ml
- Höhe:135 mm
- Seq:10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..