Bechergläser, niedrige Form
100 ml, 70 mm, 50 mm
Katalognr. 213-0011
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX® Borosilikatglas, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss, weißen Graduierungen und Beschriftungsfeld.
Zertifizierung: ISO 3819 und DIN 12331 - Bechergläser 10000 ml supplementär zum ISO Bereich und Graduierungen sind ungefähr.
Technische Daten
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:05