AuftragsverfolgungKontakt
Heating Cords
Heating cords, 490 W, 3 m
Katalognr. ISOP920078-000
Anbieter:   ISOPAD
Heating Cords
Katalognr. ISOP920078-000
Anbieter:  ISOPAD
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 490 W, 3 m
Preis
SFr. 206.98
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating cords, 490 W
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    05