Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Schwefelwasserstoff (4D), Hydrogen sulphide, 0,2 - 200 ppm
Catalog # 151-0094
Supplier: GASTEC
Jump to:
Product Details & Documents
Passive Dositubes dienen zur Messung von TWA-Werten der Gaskonzentration über längere Zeiträume.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Dositubes nutzen das Prinzip der natürlichen Diffusion von Gas.
Ein Dositube ist ein Glasröhrchen mit einem speziellen Innendurchmesser, das gleichzeitig mit einem Diffusor und einer chemischen Reagenz gefüllt wird, wodurch sich das Gas mit konstanter Geschwindigkeit verteilen kann, was zu einer längeren Verfärbung und einer besseren Abgrenzung führt. Anschließend kann das passive Dositube in den Atembereich der betreffenden Person gebracht und dort mit einem Halter und einem Clip befestigt werden.
Specifications
- Bezeichnung:Schwefelwasserstoff (4D)
- Parameter:Hydrogen sulphide
- Messbereich:0,2 - 200 ppm
- Cat. No.:151-0094
- Messdauer:1 - 48 h
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungParameterMessbereichAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice