Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Essigsäure (81D), Acetic acid, 0,5 - 100 ppm
Katalognr. 151-0090
Anbieter: GASTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Passive Dositubes dienen zur Messung von TWA-Werten der Gaskonzentration über längere Zeiträume.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Dositubes nutzen das Prinzip der natürlichen Diffusion von Gas.
Ein Dositube ist ein Glasröhrchen mit einem speziellen Innendurchmesser, das gleichzeitig mit einem Diffusor und einer chemischen Reagenz gefüllt wird, wodurch sich das Gas mit konstanter Geschwindigkeit verteilen kann, was zu einer längeren Verfärbung und einer besseren Abgrenzung führt. Anschließend kann das passive Dositube in den Atembereich der betreffenden Person gebracht und dort mit einem Halter und einem Clip befestigt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:Essigsäure (81D)
- Parameter:Acetic acid
- Messbereich:0,5 - 100 ppm
- Cat. No.:151-0090
- Messdauer:1 - 10 h
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungParameterMessbereichVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis