AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
370 ml, 63 mm, 72 mm, 119 mm
Catalog # 215-2641
Supplier:   GRAVIS
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Catalog # 215-2641
Supplier:  GRAVIS
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
370 ml, 63 mm, 72 mm, 119 mm
Price
SFr. 31.50
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
 : Lids must be ordered separately.
Specifications
  • Ext.Ø:
    72 mm
  • Gewinde:
    63 mm
  • Kapazität:
    370 ml
  • Höhe:
    119 mm
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Gewinde
    Availability
    Price
  • 215-2704
    63 mm
    Log in for availability
    1 * 12 ST - SFr. 12.60
  • 215-2705
    82 mm
    Log in for availability
    1 * 12 ST - SFr. 18.50