AuftragsverfolgungKontakt
Instrument boxes | Avantor
Instrument boxes
Rot, 100×215×50 mm
Katalognr. AGEN8036R
Anbieter:   Agencinox
Instrument boxes
Katalognr. AGEN8036R
Anbieter:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
Rot, 100×215×50 mm
Preis
SFr. 72.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Technische Daten
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    100×215×50 mm