SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Schalen/Schüsseln/Töpfe
Instrumentenschalen
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
340×510×50 mm
AGEN1252
:
Agencinox
Instrument trays, rectangular
AGEN1252
:
Agencinox
Instrument trays, rectangular
340×510×50 mm
SFr. 179.00
1 * 1 ST
-
+
Stainless steel, 18/10.
Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Good chemical resistance
Excellent thermal resistance
Seq:
02
B×T×H:
340×510×50 mm