AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, evaporating | Avantor
Dishes, evaporating
500 ml, 55 mm, 110 mm
Katalognr. 216-2707
Anbieter:   Agencinox
Dishes, evaporating
Katalognr. 216-2707
Anbieter:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
500 ml, 55 mm, 110 mm
Preis
SFr. 70.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    110 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    55 mm