AuftragsverfolgungKontakt
Hähne, Rotaflo®
Hähne, Rotaflo®
6 mm, 10 mm
Catalog # 201-8235
Supplier:   SciLabware
Hähne, Rotaflo®
Catalog # 201-8235
Supplier:  SciLabware
Hähne, Rotaflo®
Hähne, Rotaflo®
6 mm, 10 mm
Price
194.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas mit PTFE-Nadelventil
  • Keine Schmiermittel erforderlich (Kein Festsitzen, keine Verunreinigung durch Schmierfett)
  • Austauschbare Elemente
  • Präzise Durchflussregelung
Diese chemisch inerten Hähne können bei Temperaturen bis zu +200 ° C eingesetzt werden. Zwei verschiedene Modelle stehen zur Verfügung: Für allgemeine Anwendungen (Vakuum-Belastung bis zu 10-4 mm Hg) und für hohe Beanspruchung (Vakuum-Belastung bis zu10-9 mm Hg).
Specifications
  • Bohrung Ø:
    6 mm
  • Für Schlauch I-Ø:
    10 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 229-0230
    Ersatz-Spindel, für 3 mm Bohrung
    Hochleistungs Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 161.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 229-0231
    Ersatz-Spindel, für 6 mm Bohrung
    Universal Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 222.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BIBBLR6
    Ersatz-Sicherungsring für Spindelhähne mit 6 mm Bohrung
    Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 53.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 229-0226
    Ersatz-Spindel, für 10 mm Bohrung
    Hochleistungs Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 103.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 229-0229
    Ersatz-Spindel, für 3 mm Bohrung
    Hochleistungs Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 115.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BIBBLR3
    Ersatz-Sicherungsring für Spindelhähne mit 3 mm Bohrung
    Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 36.10 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 229-0234
    Ersatz-Spindel, für 10 mm Bohrung
    Universal Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 345.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BIBBGP3K
    Ersatz-Spindel, für 3 mm Bohrung
    Universal Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 142.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BIBBLR10
    Ersatz-Sicherungsring für Spindelhähne mit 10 mm Bohrung
    Rotaflo® Spindelhähne
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 49.50 SFr.