Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit® | Avantor

Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit®

29/32 NS, 28,0 mm
Katalognr. 201-8202
Anbieter:   SciLabware
Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit®
Katalognr. 201-8202
Anbieter:  SciLabware
Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit®
Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit®

29/32 NS, 28,0 mm

Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PYREX® borosilicate glass.

  • Useful for construction of stirrer guides
  • Avoids the problem of the badge charring at high temperatures which gives an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with a minimum shank

Unbadged ground glass cones are free from ceramic markings.

Total length: 90 mm

Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Rohr A-Ø:
    28,0 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..