AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
50 ml, 20 mm, 60 mm
Katalognr. 216-2719
Anbieter:   Agencinox
Dishes, evaporating
Katalognr. 216-2719
Anbieter:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
50 ml, 20 mm, 60 mm
Preis
SFr. 23.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    20 mm
  • Seq:
    01