Schürzen, PVC
Grün, 1120×840 mm
113-1029
: Ansell
Haltbare Schürze aus starkem PVC; mit einem Nackenträger aus Nylon.
- Sehr beständig gegen Öle, Fette und gewisse Chemikalien
- Leicht zu reinigen
Stärke: 0,51 mm.
: EN 14605; Kat. III
- Farbe:Grün
- L×B:1120×840 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-1029
- Stoff:PVC
- Stärke:0,51 mm
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Öle, Fette und Kraftstoffe
- Geschlecht:Unisex