AuftragsverfolgungKontakt
Spatulas | Avantor
Spatulas
(G) Spatule lancéolée, 140 mm
Katalognr. 231-0000
Anbieter:   Agencinox
Spatulas
Katalognr. 231-0000
Anbieter:  Agencinox
Spatulas
Spatulas
(G) Spatule lancéolée, 140 mm
Preis
64.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic, electro-polishing. These universal spatulas are suitable for many applications.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Autoclavable
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    (G) Spatule lancéolée
  • Länge:
    140 mm