Druckfilterhalter
Pressure filter holder, Edelstahl, 100 ml, 47 mm, 292 mm, 70 mm
Catalog # MILFXX4004700
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Filterhalter eignen sich ideal für die Ultrareinigung oder Sterilisation von Flüssigkeitschargen.
- Der Filterhalter verfügt über ein Reservoir zur Aufnahme von Flüssigkeit für die Chargenfiltration
- Autoklavierbar mit eingesetzter Membran für die Sterilfiltration
Der Zylinder fasst 100 oder 340 ml Flüssigkeit, die durch extern angelegten Gasdruck durch einen geeigneten Filter am Halterboden gefiltert wird.
Certifications:
Specifications
- Ext.Ø:70 mm
- Für Ø:47 mm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Pressure filter holder
- Höhe:292 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Cat. No.:MILFXX4004700
- Max. inlet pressure:6,9 bar
- Filterfläche:11,3 cm²
- Ein-/Auslass Verbindungen:9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFXX4004704Filter support screen, stainless steel, 47 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 221.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFXX40047RKReplacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasketLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 439.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice