Joseph-Papier
800 feuilles pliées, 350×500 mm
Katalognr. 291-0014
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Joseph-Papier eignet sich ideal für präzise Reinigungsanwendungen. Hervorragende Qualität zum Abwischen oder Verpacken empfindlicher Gegenstände.
- Fusselt kaum
- Nmmt Flüssigkeiten einfach und schnell auf
L×B (mm): 350×500
Gewicht: 30 g/m²
Technische Daten
- Bezeichnung:800 feuilles pliées
- L×B:350×500 mm
- Seq:01