Halter für Spritzenfilter
Microsyringe filter holder, Luer-Lok, with PTFE seals, Edelstahl, 25 mm, 32 mm
Katalognr. MILFXX3002500
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Filterhalter zur Vakuumfiltration kleiner Flüssigkeitsmengen für eine präzise Analyse der Partikelkontamination.
- Stabile Edelstahlkonstruktion
- Autoklavierbar mit eingesetztem Filter zur Sterilfiltration
Mikrospritzen- und Swinny-Filterhalter bieten die Flexibilität, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Membrantyp und -durchmesser auszuwählen. Ultrareinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze dosiert werden, oder installieren Sie sie in der Leitung, um größere Mengen zu filtern.
Technische Daten
- Für Ø:25 mm
- Bezeichnung:Microsyringe filter holder, Luer-Lok, with PTFE seals
- Höhe:32 mm
- Material:Edelstahl
- Cat. No.:MILFXX3002500
- Max. operating pressure:6,9 bar
- Filterfläche:3,9 cm²
- Ein-/Auslass Verbindungen:Inlet: Female Luer-Lok®
Outlet: Male Luer-Slip™
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX30025RKMicrosyringe 25 mm replacement parts kit, includes 2 PTFE O-rings, 2 support screen gaskets, 2 stainless steel support screens and 1 wrenchEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - SFr. 227.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX30012RKSwinny 13 mm replacement parts kit, includes 4 PTFE O-rings, 4 PTFE support screen gaskets and 4 stainless steel support screenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 206.00