AuftragsverfolgungKontakt
Mikrodoppelspatel | Avantor
Mikrodoppelspatel
130 mm, 40 mm, 8 mm
Katalognr. 231-1274
Anbieter:   BOCHEM
Mikrodoppelspatel
Katalognr. 231-1274
Anbieter:  BOCHEM
Mikrodoppelspatel
Mikrodoppelspatel
130 mm, 40 mm, 8 mm
Preis
50.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    8 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm