Drahtkörbe
240×180 mm
Katalognr. 216-2845
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
- Verstärkte Ränder
- Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.
Technische Daten
- Ø×H:240×180 mm
- Seq:06