Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®

Ampulle, vorgeritzt, Klar, 20 ml, 22,5×130 mm
Katalognr. 215-4535
Anbieter:   DWK Life Sciences
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®
Katalognr. 215-4535
Anbieter:  DWK Life Sciences
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®

Ampulle, vorgeritzt, Klar, 20 ml, 22,5×130 mm

Preis
SFr. 330.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 144 ST
Product Details & Documents

Glasampullen aus gering extrahierbarem Borosilikatglas können hermetisch verschlossen werden, um die Reinheit zu bewahren und die Haltbarkeit des Inhalts zu verlängern.

  • Manipulationssicheres Siegel
  • Zur Konservierung biologischer Produkte
  • Ein goldenes Band am Stiel der Ampulle weist darauf hin, dass die Ampulle vorgekerbt ist, um das Abbrechen der Oberseite zu erleichtern, sodass die Ampulle nicht gefeilt werden muss

Ideal für Standardverpackungen, Umwelt- und Diagnosestandards, Gefriertrocknung und kryogene Lagerung.

 : USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A

Technische Daten
  • Ø×H:
    22,5×130 mm
  • Kapazität:
    20 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Ampulle, vorgeritzt
  • Seq:
    5