Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®

Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®

Ampulle, vorgeritzt, Klar, 1 ml, 10,5×67 mm
Catalog # 215-4532
Supplier:   DWK Life Sciences
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®
Catalog # 215-4532
Supplier:  DWK Life Sciences
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®
Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®

Ampulle, vorgeritzt, Klar, 1 ml, 10,5×67 mm

Price
SFr. 108.00
Log in for availability
1 * 144 ST
Product Details & Documents

Glasampullen aus gering extrahierbarem Borosilikatglas können hermetisch verschlossen werden, um die Reinheit zu bewahren und die Haltbarkeit des Inhalts zu verlängern.

  • Manipulationssicheres Siegel
  • Zur Konservierung biologischer Produkte
  • Ein goldenes Band am Stiel der Ampulle weist darauf hin, dass die Ampulle vorgekerbt ist, um das Abbrechen der Oberseite zu erleichtern, sodass die Ampulle nicht gefeilt werden muss

Ideal für Standardverpackungen, Umwelt- und Diagnosestandards, Gefriertrocknung und kryogene Lagerung.

Certifications: USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A

Specifications
  • Ø×H:
    10,5×67 mm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Ampulle, vorgeritzt
  • Seq:
    1
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.