AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Grinding ball, Achat, 7 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-2913
Supplier:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Catalog # 412-2913
Supplier:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Grinding ball, Achat, 7 mm, MM 200/MM 400
Price
10.60 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    7 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Achat
  • Seq:
    24
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 62.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.10